Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
535,00 zł
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
manganese
technique(s)
photometry: suitable
pH
4.7 ( in H2O)
density
1.0 g/cm3
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
ground and surface water
mineral water
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Te roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST 0.200 mg/l Mn in H2O | description traceable to SRM from NIST 0.050 mg/l Mn in H2O | description traceable to SRM from NIST 1.00 mg/l Mn in H2O | description BioReagent, storage temp.:room temp, Molecular Biology |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) manganese | specific analyte(s) - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy manganu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?