Merck
A6756
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
≥98.0%
Synonim(y):
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Wybierz wielkość
50 G
505,00 zł
100 G
795,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2HAsO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI key
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
pH
8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L)
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
S9663431478S9390
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98.0%
assay
≥98%, 98.0-102.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98.0-102.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
8.5-9.0 (25 °C, 50 g/L)
pH
8.5-9 (25 °C, 50 g/L)
pH
8.7-9.3
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
General description
Sodium arsenate dibasic heptahydrate (As(V)) is an arsenic compound.
Application
Sodium arsenate dibasic heptahydrate may be used as a reference standard for the quantification of arsenic compounds in rice- and seafood-based samples by ion chromatography-inductively coupled plasma/ mass spectrometry. The samples for analysis were prepared by ultrasonic-assisted enzymatic extraction (UAEE).[1]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10048-95-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation of a method for arsenic speciation in food by ion chromatography-inductively coupled plasma/mass spectrometry after ultrasonic-assisted enzymatic extraction.
Dufailly V, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 94(3), 947-958 (2011)
Shugo Suzuki et al.
Toxicology, 299(2-3), 155-159 (2012-06-06)
Inorganic arsenic is a known human carcinogen, inducing tumors of the skin, urinary bladder and lung. It is metabolized to organic methylated arsenicals. 2,3-Dimercaptopropane-1-sulfonic acid (DMPS), a chelating agent, is capable of reducing pentavalent arsenicals to the trivalent state and
Takayuki Watanabe et al.
Archives of toxicology, 85(6), 577-588 (2011-05-04)
It has been suggested that arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase (AS3MT) plays a critical role in methylation of arsenic, and that arsenic-glutathione conjugate is a substrate for AS3MT-catalyzed methylation of arsenic. However, the mechanism of arsenic methylation in cells is
Samantha L Goggin et al.
Neurotoxicology, 33(5), 1338-1345 (2012-09-11)
Over the past two decades, key advancements have been made in understanding the complex pathology that occurs following not only high levels of arsenic exposure (>1 ppm) but also levels previously considered to be low (<100 ppb). Past studies have
Martin P Pothier et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2310-2310 (2018-10-20)
Despite its high toxicity and widespread occurrence in many parts of the world, arsenic (As) concentrations in decentralized water supplies such as domestic wells remain often unquantified. One limitation to effective monitoring is the high cost and lack of portability
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?