Przejdź do
255459
Arsenic(V) oxide hydrate
97%
Synonim(y):
Arsenic pentoxide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
As2O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.84 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-116-9
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
composition
Degree of hydration, ~3 , (As2O5· xH2O; x≈3)
reaction suitability
core: arsenic
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChI key
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
363456311383267961
description
97%
description
≥99.99%
description
ACS reagent (primary standard)
description
powder, ≥99.997% trace metals basis
assay
97%
assay
≥99.99%
assay
99.95-100.05%
assay
≥99.997% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
composition
Degree of hydration, ~3 , (As2O5· xH2O; x≈3)
composition
Degree of hydration, 2-5
composition
-
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: arsenic
reaction suitability
core: arsenic, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: arsenic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenic(V) oxide hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12044-50-7
CAS No.
12044-50-7
CAS No.
12044-50-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)