Merck
NIST2900
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2900, nominal 95.6% by mass
Synonim(y):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Produkt NIST2900 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM 2900 składa się z pięciu 10-mililitrowych ampułek, z których każda zawiera około 10 ml roztworu o oczekiwanym stężeniu 95,6% masowych.
SRM 2900_cert
SRM 2900_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) roztworu etanolu i wody jest przeznaczony przede wszystkim do kalibracji przyrządów i technik stosowanych do określania stężeń etanolu w mediach na bazie wody.
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST wartość ułamka masowego etanolu.
  • Certyfikowana wartość jest uzyskiwana z grawimetrycznego przygotowania roztworu i z wyników analitycznych określonych przy użyciu chromatografii gazowej.
  • Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką masy SI, wyrażoną w procentach.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Etanol (C2H6O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)