Merck
NIST2892
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2892, nominal mass fraction 0.04%
Synonim(y):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
5 X 1.2 ML
3530,00 zł
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1.2 ML
3530,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest roztworem etanolu w wodzie o nominalnym udziale masowym 0,04% i jest przeznaczony głównie do stosowania w kalibracji przyrządów i technik stosowanych do oznaczania etanolu. Jednostka SRM 2892 składa się z pięciu ampułek o pojemności 2 ml, z których każda zawiera około 1,2 ml roztworu. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Karcie Charakterystyki Produktu.
SRM 2892_cert
SRM 2892_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Etanol (C2H6O)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)