Kluczowe dokumenty
NIST2899A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2899a, nominal 25% by mass
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
stężenie
(nominal mass fraction 25%)
metody
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM 2899A_cert
SRM 2899A_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Standardowy materiał odniesienia Roztwór etanolu jest przeznaczony przede wszystkim do kalibracji przyrządów i technik stosowanych do oznaczania etanolu w oddechu.
- Certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego etanolu są identyfikowalne z jednostką pochodną SI ułamka masowego i są wyrażone w procentach.
- Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Etanol
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)