NIST2669
Arsenic species in frozen human urine
NIST® SRM® 2669
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of Set (10) (5 ea conc)
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
ion chromatography: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
SRM 2669_cert
SRM 2669 _SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Towarzyszą im certyfikowane przez NIST wartości dla gatunków arsenu, które są metrologicznie identyfikowalne z jednostką stężenia masowego SI, wyrażoną w mikrogramach na litr.
- Podano niecertyfikowane wartości dla arsenu całkowitego.
- Szczegóły dotyczące daty ważności, wraz z instrukcjami dotyczącymi obsługi, przechowywania i użytkowania, są zawarte w certyfikacie NIST.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Arsenous acid (H3AsO3), Arsenic acid (H3AsO4), Monomethylarsonic acid (CH5AsO3), Dimethylarsinic acid (C2H7AsO2), Trimethylarsine oxide (C3H9AsO), Arsenobetaine (C5H11AsO2), Arsenocholine (C5H14AsO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As, Trimethylarsine oxide (C3H9AsO), Arsenocholine (C5H14AsO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
- SRM 2669 is intended for research use
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)