Kluczowe dokumenty
NIST3669
Arsenic species in frozen human urine (elevated levels)
NIST® SRM® 3669
Wybierz wielkość
5 X 1.5 ML
7030,00 zł
7030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1.5 ML
7030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.5 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do walidacji metod analitycznych i pomiarów do oznaczania gatunków arsenu w ludzkim moczu. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3669_cert
SRM 3669_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Kwas arsenowy (AsIII), kwas arsenowy (AsV), kwas monometyloarsonowy (MMA), kwas dimetyloarsynowy (DMA), arsenobetaina (AB), arsen (As)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)