Kluczowe dokumenty
NIST2668
Toxic elements in frozen human urine
NIST® SRM® 2668
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of Set (10) (5 ea conc)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
Zastosowanie
SRM ma na celu walidację metod analitycznych i pomiarów w ludzkim moczu w celu oznaczenia pierwiastków toksycznych.
Cechy i korzyści
  • Dostępne z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości stężenia masowego dla 6 pierwiastków na poziomie I i 14 pierwiastków na poziomie II SRM 2668 i wyrażone w mikrogramach na litr.
  • Podano referencyjne wartości stężenia masowego dla 17 pierwiastków na poziomie I i 9 pierwiastków na poziomie II.
  • Podano wartości informacyjne dla stężenia masowego kreatyniny.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, bezpieczeństwa i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Antymon (Sb), Arsen (As), Bar (Ba), Beryl (Be), Kadm (Cd), Cez (Cs), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Antymon (Sb), bar (Ba), beryl (Be), chrom (Cr), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), nikiel (Ni), platyna (Pt), tal (Tl), cyna (Sn), wolfram (W), uran (U), chlor (Cl), fluor (F?), potas (K), sód (Na), kreatynina (C4H7N3O)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)