Kluczowe dokumenty
NIST3671
Nicotine metabolites in human urine (frozen)
NIST® SRM® 3671
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt NIST3671 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 3 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
GC/MS: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
clinical research
Format
matrix material
Opis ogólny
Jednostka metabolitów nikotyny w ludzkim moczu (SRM 3671) składa się z trzech fiolek, z których każda zawiera 10 ml zamrożonego ludzkiego moczu, po jednej butelce każdego z trzech poziomów. Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) został przygotowany z normalnego ludzkiego moczu zebranego z trzech różnych populacji: osób niepalących bez narażenia środowiskowego na dym tytoniowy, osób niepalących z narażeniem na bierne palenie oraz palaczy, którzy palą co najmniej jedną paczkę papierosów dziennie.
SRM 3671_cert
SRM 3671 _SDS
Zastosowanie
Metabolity nikotyny w ludzkim moczu Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny dokładności procedur oznaczania metabolitów nikotyny w ludzkim moczu. Jest on również przeznaczony do stosowania w walidacji roboczych lub wtórnych materiałów referencyjnych.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Mocz jest wysyłany w stanie zamrożonym (w suchym lodzie) i po otrzymaniu powinien być przechowywany w stanie zamrożonym do czasu, aż będzie gotowy do użycia.
  • Butelki z analizowanym SRM należy wyjąć z zamrażarki i rozmrozić do temperatury pokojowej (20°C do 25°C).
  • Po rozmrożeniu materiału do temperatury pokojowej należy go natychmiast użyć.
  • Materiał należy delikatnie wymieszać przed pobraniem podwielokrotności.
Inne uwagi
  • SRM 3671 jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego.
  • Szczegóły dotyczące ważności, przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i źródła znajdują się w certyfikacie NIST
  • Informacje na temat biomateriałów, utylizacji i transportu są dostępne w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arezoo Habibagahi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1162, 122490-122490 (2020-12-29)
Tobacco use, of which cigarette smoking is the most common, is a global health concern and is directly linked to over 7 million premature deaths annually. Measurement of the levels of tobacco-related biomarkers in biological matrices reflects human exposure to