Kluczowe dokumenty
NIST2266
Hopanes and steranes in 2,2,4 trimethylpentane
NIST® SRM® 2266
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 2266 zawiera pięć ampułek po 2 ml, z których każda zawiera około 1,2 ml roztworu.
SRM 2266_cert
SRM 2266_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do kalibracji oprzyrządowania chromatograficznego, stosowanego do oznaczania hopanów i steranów.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego trzech hopanów i czterech steranów, które uzyskano dwiema metodami:
  1. Grawimetryczne przygotowanie roztworu.
  2. Wyniki analityczne określone przy użyciu chromatografii gazowej.
  • Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką ułamka masowego SI, wyrażoną w mikrogramach na gram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
17α(H)-22,29,30-trisnorhopan, 17α(H),21α(H)-30-norhopan, 17α(H),21α(H)-hopan, ααα 20R-cholestan,
ααα 20R-cholestan, ααα 20R 24S-metylocholestan, ααα 20R 24R-etylocholestan
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
17α(H),21α(H)-22R-homohopan, 17α(H),21α(H)-22S-homohopan, ααα 20R 24R-etylocholestan
Wartości i szczegółowe informacje, patrz certyfikat na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)