Przejdź do
90656
17α(H),21β(H)-Hopane solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
Synonim(y):
α-Hopan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H52
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.73
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
208-759-1
MDL number:
12 290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 mg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2CC[C@@H]4[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H52/c1-20(2)21-12-17-27(5)22(21)13-18-29(7)24(27)10-11-25-28(6)16-9-15-26(3,4)23(28)14-19-30(25,29)8/h20-25H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,25-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
InChI key
ZRLNBWWGLOPJIC-SUWMKODTSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)