Przejdź do
A0887
5α-Androstane
Synonim(y):
Etioallocholane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
207-116-2
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (HPLC)
980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)CCC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
5α-Androstane has been used to treat androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells (LNCaP and PC-3) to investigate cell proliferation, viability, adhesion and hormone expression.
Other Notes
Serves as the parent steroid skeleton for all androgens, but the hydrocarbon itself is not naturally occurring.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4000A3009P8129
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)