Kluczowe dokumenty
NIST2135C
Ni/Cr thin film depth profile standard
NIST SRM 2135c
Wybierz wielkość
1 EA
8320,00 zł
8320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
8320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Zastosowanie
environmental
Opis ogólny
Każda jednostka cienkowarstwowego wzorca profilu głębokości Ni/Cr (SRM) zawiera dziewięć naprzemiennych warstw cienkowarstwowych metalu, w tym pięć warstw czystego chromu i cztery czystego niklu, na polerowanym podłożu krzemowym (100). Warstwy te mają nominalną grubość 57 nm dla Cr i 56 nm dla Ni. Powierzchnia próbki jest certyfikowana i określona przez pełną szerokość podłoża (1,0 cm) i długość 2,0 cm, wyśrodkowaną na długości 2,54 cm podłoża. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 2135C_cert
SRM 2135C_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny NIST2135C jest przeznaczony do stosowania w kalibracji napylanych skal głębokości i szybkości erozji w analizie powierzchni. Jego okresowa struktura, zawierająca osiem dobrze zdefiniowanych interfejsów metal/metal, pozwala na precyzyjną kalibrację na różnych głębokościach.
Cechy i korzyści
  • Całkowita certyfikowana grubość dla chromu (Cr) i niklu (Ni), jednorodność między warstwami, jednorodność dwuwarstwowa (okresowość) i grubość pojedynczej warstwy są wyrażone w jednostkach masy/powierzchni i określone za pomocą XRF i ICP przy użyciu skalibrowanego grawimetrycznie odniesienia.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje użytkowania, przechowywania i obsługi znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Nikiel (Ni), Chrom (Cr)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the size and shape of the NIST2135C Ni/Cr thin film depth profile standard?
    1 answer
    1. A unit of NIST2135C Ni/Cr thin film depth profile standard (NISTSRM 2135c) consists of nine alternating metal thin-film layers, five layers of pure chromium and four of pure nickel, on a polished silicon (100) substrate. The individual layers have thicknesses that are nominally 57 nm for Cr and 56 nm for Ni. The certified product is 1.0cm x 2.0cm. Please see the NIST document for full details. https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/2135c.pdf