Kluczowe dokumenty
NIST2688
Portland cement clinker
NIST SRM 2688
Wybierz wielkość
3 X 10 G
2990,00 zł
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 10 G
2990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 3 vials x 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Alit (Ca3SiO5), Belit (Ca2SiO4), Glinian, Ferryt (Mfe2O4)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
(XRF i LOI):
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek glinu (Ai2O3), Tlenek żelaza (Fe2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Trójtlenek siarki (SiO3), Tlenek sodu (Na2O), Tlenek potasu (K2O), Dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek manganu (Mn2O3), Tlenek strontu (SrO), Wapno palone (CaO)
(ASTM C 150-07):
Alit (Ca3SiO5), Belit (Ca2SiO4), Glinian, Ferryt (Mfe2O4)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)