Przejdź do
NIST692
Iron ore, Labrador
NIST® SRM® 692
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
General description
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of a fine powder ( 0.1 mm) and is for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 692_cert
SRM 692_SDS
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Aluminum Oxide (Al2O3), Calcium Oxide (CaO), Iron (Fe), Magnesium Oxide (MgO), Manganese(II) Oxide (MnO), Phosphorus (P), Potassium Oxide (K2O), Silicon Dioxide (SiO2), Sodium Oxide (Na2O), Titanium Dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Sulfur (S), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST690NIST693NIST691
Iron ore, Nimba NIST® SRM® 693
NIST693
Iron ore, Nimba
description
NIST® SRM® 692
description
NIST® SRM® 690
description
NIST® SRM® 693
description
NIST® SRM® 691
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 100 g
packaging
pkg of 100 g
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)