Kluczowe dokumenty
NIST2133
Phosphorus implant in silicon depth profile standard
NIST® SRM® 2133
Wybierz wielkość
1 EA
17 240,00 zł
17 240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
17 240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
17 240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
semiconductor
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w kalibracji odpowiedzi jonów wtórnych na niewielkie i śladowe poziomy fosforu w matrycy krzemowej za pomocą techniki analitycznej spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS). SRM 2133 jest przeznaczony do kalibracji odpowiedzi instrumentu SIMS dla fosforu w matrycy krzemowej w określonym zestawie warunków instrumentalnych. Może być również używany przez laboratorium jako wzorzec transferowy do kalibracji wzorców roboczych fosforu w krzemie. SRM składa się z monokrystalicznego podłoża krzemowego o wymiarach 1 cm × 1 cm, które zostało poddane implantacji jonów izotopu 31P przy nominalnej energii 100 keV. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 2133_cert
SRM 2133_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do kalibracji odpowiedzi jonów wtórnych dla niewielkich i śladowych stężeń fosforu w matrycy krzemowej przy użyciu metody spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS).
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST dawkę zatrzymaną atomów 31P, która jest uzyskiwana za pomocą radiochemicznej analizy aktywacji neutronów (RNAA).
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Fosfor(31P)
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)