Merck
GF15174390
Gadolinium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Gadolinium, GD007910
Wybierz wielkość
1 EA
3690,00 zł
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3690,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Gd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141605
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 151-743-90
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 6.35 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brigit den Adel et al.
Atherosclerosis, 225(2), 274-280 (2012-08-14)
MRI using targeted contrast agents (CA) has emerged as a promising technique to study atherothrombotic disease in vivo. Particularly, the use of targeted Gd and lipid-based nanoparticles has enabled detailed in vivo imaging of various molecular markers of atherosclerotic plaque
Kanae Kawai Miyake et al.
AJR. American journal of roentgenology, 203(2), 272-279 (2014-07-24)
The purpose of this study was to assess the diagnostic value of (18)F-FDG PET/CT and MRI in predicting the clinicopathologic subtypes of breast cancer. The cases of 89 patients with mass-type invasive breast cancer who underwent FDG PET/CT and MRI
Giovanni Antonini et al.
Pain, 155(8), 1464-1471 (2014-05-03)
Although classical trigeminal neuralgia (CTN) is frequently caused by neurovascular contact (NVC) at the trigeminal root entry zone (REZ), both anatomical and MRI studies have shown that NVC of the trigeminal nerve frequently occurs in individuals without CTN. To assess
Tevfik F Ismail et al.
Heart (British Cardiac Society), 100(23), 1851-1858 (2014-06-27)
Myocardial fibrosis identified by late gadolinium enhancement (LGE) cardiovascular magnetic resonance (CMR) in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is associated with adverse cardiovascular events, but its value as an independent risk factor for sudden cardiac death (SCD) is unknown. We
John J Green et al.
JACC. Cardiovascular imaging, 5(4), 370-377 (2012-04-14)
The objective of this study was to perform a systematic review and meta-analysis of the predictive value of late gadolinium enhancement (LGE) cardiac magnetic resonance (CMR) for future cardiovascular events and death in hypertrophic cardiomyopathy (HCM). The utility of LGE