Kluczowe dokumenty
NIST2691
Coal fly ash
NIST® SRM® 2691
Wybierz wielkość
3 X 10 G
3530,00 zł
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 10 G
3530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 3 x 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 2691 zawiera trzy hermetycznie zamknięte szklane fiolki, z których każda zawiera 10 g popiołu lotnego sproszkowanego do wielkości cząstek mniejszej niż 150 µm i dokładnie wymieszanego w celu zapewnienia wysokiego stopnia jednorodności. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 2691_cert
SRM 2691_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia dla popiołu lotnego z węgla kamiennego (SRM) jest przeznaczony do oceny metod analitycznych stosowanych do klasyfikacji popiołu lotnego z węgla kamiennego i oznaczania pierwiastków składowych w popiele lotnym z węgla kamiennego lub podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla pierwiastków składowych są identyfikowalne z realizacją przez NIST jednostki SI kilograma i wyrażone w procentach.
  • Wartości informacyjne dla pierwiastków składowych są wyrażone jako ułamek masowy.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje użytkowania, przechowywania i obsługi znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Wapń (Ca), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Fosfor (P), Potas (K), Krzem (Si), Sód (Na), Siarka (S), Tytan (Ti), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Antymon (Sb), Arsen (As), Bar (Ba), Beryl (Be), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Cez (Cs), Europ (Eu), Hafn (Hf), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Nikiel (Ni), Skand (Sc), Selen (Se), Stront (Sr), Tor (Th), Cynk (Zn), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek baru (BaO), Tlenek żelaza (Fe2O3), Tlenek potasu (K2O), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek manganu (MnO), Tlenek sodu (Na2O), Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek strontu (SrO), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist. gov/SRM.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization and quantification of biochar alkalinity.
Fidel B R, et al.
Chemosphere, 167, 367-373 (2017)