Merck
NIST189C
Potassium tetraoxalate dihydrate
NIST® SRM® 189c, pH standard
Synonim(y):
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.19
Beilstein:
3854419
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NIST189C. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 65 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
Klucz InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)