Przejdź do
Z743572
PetriStickers
50-square grid format
Synonim(y):
Diversified Biotech PSTK-1050, dish sticker, laboratory labelling, petri dish stickers, sample identification label
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
36 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
118,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122700
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech PSTK-1050
Packaging:
pack of 36 ea
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 36 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1050
General description
Quick Reference - Petristickers correspond to wells on a microplate for fast colony identification
High Contrast - Colored grid allows colonies to stand out from the Petri dish background
Updated Design - Rectangular shape leaves ample space above and below grid for writing on the dish
Two Layouts - Reference wells numerically (1-96) or alpha numerically (A1-H12)
Ideally Sized - PetriStickers are 2.8 in. x 1.75 in. (71 mm x 44.5 mm), to fit most common Petri dishes
Legal Information
PetriStickers is a trademark of Diversified Biotech
p3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743574Z743567Z743570
description
50-square grid format
description
70-square grid format
description
100-square grid format
description
16-sector pie format
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1050
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1070
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-1100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSTK-2030
packaging
pack of 36 ea
packaging
pack of 36 ea
packaging
pack of 36 ea
packaging
pack of 36 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PetriStickers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)