Merck
M3157
Supelco
Minaprine dihydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
N-(4-Methyl-6-phenyl-3-pyridazinyl)-4-morpholineethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N4O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(nnc1NCCN2CCOCC2)-c3ccccc3
InChI
1S/C17H22N4O.2ClH/c1-14-13-16(15-5-3-2-4-6-15)19-20-17(14)18-7-8-21-9-11-22-12-10-21;;/h2-6,13H,7-12H2,1H3,(H,18,20);2*1H
Klucz InChI
GNUCGROXDZMCJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Antidepressant
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Wheatley
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 161, 113-115 (1992-07-01)
Minaprine (200 mg daily, either once or divided b.d.) was compared with amitriptyline (25-50 mg t.d.s.) over six weeks in 144 patients with major depression. Significant reductions in HRSD scores at the end of six weeks' treatment were recorded with
S Chaki et al.
Neurochemistry international, 24(1), 37-41 (1994-01-01)
Involvement of protein kinase C (PKC) activation in the regulation of acetylcholine (ACh) release from rat hippocampal slices by minaprine, [3(2-morpholinoethylamino)-4-methyl-6-phenylpyridazine] was investigated. Phorbol esters such as 4 beta-phorbol 12,13-dibutylate (PDBu) and 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA) enhanced high K(+)-evoked [3H]ACh release
Antidepressant response follows an exponential decay curve: replication and extension.
W Boyer
Journal of clinical psychopharmacology, 17(5), 426-427 (1997-10-08)
[Three cases of acute agranulocytosis: caused by minaprine?].
Y Bastion et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 22(2), 82-83 (1993-01-23)
Laura K Chico et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(11), 2204-2211 (2009-08-08)
CYP2D6 substrate status is a critical Go/No Go decision criteria in central nervous system (CNS) drug discovery efforts because the polymorphic nature of CYP2D6 can lead to variable patient safety and drug efficacy. In addition, CYP2D6 is disproportionately involved in