Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-219-5
Beilstein/REAXYS Number:
658650
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
176-180 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dinitrobenzoic acid can be used as a reactant:
It can also be used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. In capillary zone electrophoresis, it can be employed as chromophore probe for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in water.
- In decarboxylative C-N cross-coupling reactions.
- To synthesize Zwitterionic azaspirocyclic hydantoins by reacting with various carbodiimides via in situ intramolecular dearomatization reaction.
- To prepare 1-(2,4-dinitrophenyl)ethanone by condensation with dimethyl malonate and subsequent decarboxylation reaction.
It can also be used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. In capillary zone electrophoresis, it can be employed as chromophore probe for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in water.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96% | description AldrichCPR |
| assay 96% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 176-180 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid |
| functional group carboxylic acid, nitro | functional group bromo, nitro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?