Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
2 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Nazwa produktu
D-Lactose monohydrate, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]22/D +52.4°, c = 4.5 in H2O
impurities
dextrose, passes test, sucrose, passes test, ≤0.005% insolubles, 4.0-6.0% water
ign. residue
≤0.03%
mp
219 °C (dec.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
aldehyde, ether
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Application
- Synthesis of lactose-based surfactants: Research by Enayati, Gong, and Abbaspourrad demonstrated the use of d-Lactose monohydrate in the synthesis of lactose lauryl ester, employing aluminosilicate zeolite as a catalyst. This study presents a method for producing non-ionic surfactants, highlighting d-Lactose monohydrate′s role in industrial and pharmaceutical applications (Enayati et al., 2019).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| cation traces Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP) | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| mp 219 °C (dec.) | mp - | mp - | mp - |
| impurities dextrose, passes test, ≤0.005% insolubles, sucrose, passes test, 4.0-6.0% water | impurities insoluble matter, passes filter test | impurities 3.0-7.0% water | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Lactose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?