Przejdź do
L2643
α-Lactose monohydrate
suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→4)-α-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-α-D-glucose, Milk sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.31
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% total lactose basis (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.05% Glucose, ≤4% β-lactose
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
InChI key
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Application
α-Lactose monohydrate has been used:
  • as a component of fraction B of diluent M1 for dilution of ram semen
  • as a component of Platz diluent variant (PDV) for dilution of bottlenose dolphin semen
  • in the preparation of HyQ PF-Chinese hamster ovary (CHO) disaccharide media for the adaptation of CHO cell lines
  • for the preparation of protein-free chemically defined cell culture medium (PFCDM) for the adaptation of human embryonic kidney 293 (HEK293) cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8783L362561345
description
suitable for cell culture, BioReagent
description
≥99% total lactose basis (GC), BioXtra
description
≥99% total lactose basis (GC)
description
≥98.0% (HPLC)
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
-
assay
≥99% total lactose basis (GC)
assay
≥99% total lactose basis (GC)
assay
≥99% total lactose basis (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless (warm)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Lactose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)