This product is not sterile. A sterile product is not available at this time.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.31
EC Number:
200-559-2
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Biochem/physiol Actions
Lactose is a dissacharide formed by the condensation of one galactose and one glucose molecule. Lactose is the major sugar in the milk of most species, typically present between 2-8%. The enzyme lactase hydrolyzes lactose to its constituent monosaccharides. In neonates, glucose released via the action of lactase is a major energy source.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Lactose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product Sterile??