Przejdź do
61345
D-Lactose monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.31
EC Number:
200-559-2
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3768231
MDL number:
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +52±2°, 22 hr, c = 10% in H2O
impurities
3.0-7.0% water
color
colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless (warm)
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Application
  • Synthesis of lactose lauryl ester in organic solvents using aluminosilicate zeolite as a catalyst.: This research explores the synthesis of lactose lauryl ester, utilizing D-lactose monohydrate and organic solvents in the presence of aluminosilicate zeolite as a catalyst, highlighting its potential applications in food chemistry and surfactants (Enayati et al., 2019).
  • Synthesis and characterization of lactose fatty acid ester biosurfactants using free and immobilized lipases in organic solvents.: The paper presents the synthesis and characterization of lactose fatty acid esters using D-lactose monohydrate and various lipases, focusing on their potential as biosurfactants in food and cosmetic industries (Enayati et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Lactose is a dissacharide formed by the condensation of one galactose and one glucose molecule. Lactose is the major sugar in the milk of most species, typically present between 2-8%. The enzyme lactase hydrolyzes lactose to its constituent monosaccharides. In neonates, glucose released via the action of lactase is a major energy source.
Other Notes
Sales restrictions may apply
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6133961341L254
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless (warm)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
impurities
3.0-7.0% water
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
dextrose, passes test, sucrose, passes test, ≤0.005% insolubles, 4.0-6.0% water
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Lactose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?