Merck
S3387
Sucrose 6′-monophosphate dipotassium salt
~98% (TLC)
Synonim(y):
β-D-Fru-6-P-(2→1)-α-D-Glc
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H21O14PK2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
impurities
3.1% water (Karl Fischer)
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].OCC1OC(OC2(CO)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(24-4)26-12(3-14)10(19)7(16)5(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h4-11,13-19H,1-3H2,(H2,20,21,22);;
InChI key
HTUHVZMDNCZYMG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)