Przejdź do
557303
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H58N4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
822.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
~97-102% (by Assay)
Form:
powder (or crystals)
Storage condition:
OK to freeze
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Quality Segment
assay
~97-102% (by Assay)
form
powder (or crystals)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
red-brown
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI key
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
General description
Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent bacterial RNA polymerase by forming an inactive complex with RNA polymerase. Does not affect mammalian RNA polymerase. Inhibits transcription by preventing the initial transcription complex from entering the elongation mode.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Other Notes
Jin, D.J. and Turnbough, Jr., C.L. 1994. J. Mol. Biol. 236, 72.
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7382R3501PHR1806
Rifampin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1806
Rifampin
description
Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC), powder or crystals
description
≥95% (HPLC), powder or crystals
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder (or crystals)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
assay
~97-102% (by Assay)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rifampicin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)