I114
p-Iodoclonidine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
2-[(2,6-Dichloro-4-iodophenyl)imino]imidazoline hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
Postać
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: soluble
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
Cl[H].Clc1cc(I)cc(Cl)c1\N=C2/NCCN2
InChI
1S/C9H8Cl2IN3.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2H2,(H2,13,14,15);1H
Klucz InChI
ULCGXOSKNHMYAX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.