Przejdź do
D2902
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: soluble 10 g/L, clear
components
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose is used in cell line culture (used in medium for the growth of cells) and for their maintenance.[1] It is also used for tissue culture.[2]
Preparation Note
Formulated to contain 10.0 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Investigators who work with stem cells or cell clones frequently prefer media without phenol red.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D7777D5648D1152
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
H2O: soluble 10 g/L, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)