This product has not been tested for the presence of endotoxins. Currently, an endotoxin tested product option is not available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Nazwa produktu
Calcipotriol hydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O.C[C@H](\C=C\[C@@H](O)C1CC1)C2CCC3\C(CCC[C@]23C)=C\C=C4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C
InChI
1S/C27H40O3.H2O/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2;/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3;1H2/b13-6+,19-7+,21-10-;/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1
InChI key
XBKHACNRWFKJNC-MANNPBRJSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product endotoxin free?