Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł 407,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł 1649,00 zł |
Informacje o tej pozycji
407,15 zł
Cena katalogowa479,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
HMR-1556, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +2 to +3.5°, c = 0.1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1([C@@H]([C@H](C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2O1)N(C)S(C)(=O)=O)O)C
InChI
1S/C17H24F3NO5S/c1-16(2)15(22)14(21(3)27(4,23)24)12-10-11(6-7-13(12)26-16)25-9-5-8-17(18,19)20/h6-7,10,14-15,22H,5,8-9H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1
InChI key
SRZRLJWUQFIZRH-LSDHHAIUSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| optical activity [α]/D +2 to +3.5°, c = 0.1 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]/D -100 to -110°, c = 1 in methanol |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?