Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.56
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1728685
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0% (TLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Stearoyl-rac-glycerol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?