Przejdź do
75614
2-Palmitoylglycerol
analytical standard
Synonim(y):
β-Monopalmitin, 2-Hexadecanoylglycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoylglycerol, Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.50
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1796692
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−70°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
InChI key
BBNYCLAREVXOSG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2-Palmitoylglycerol may be used as a reference standard for the separation and determination of the analyte in partial glyceride mixtures using thin layer chromatography with flame ionization detection (TLC-FID).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36484A8973Y0001525
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative determination of isomeric glycerides, free fatty acids and triglycerides by thin layer chromatography-flame ionization detector system.
Tanaka M, et al.
Methods, 15(10), 872-875 (1980)
Elizabeth J Judge et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(20), 1690-1698 (2017-08-10)
Positional analysis of intact triglycerides could provide greater insights into the link between fatty acid position and lipotoxic diseases. However, this methodology has been impeded by lack of commercial availability of positionally pure triglycerides. This work reports on a strategy
Biswajit Khatua et al.
Science advances, 7(5) (2021-01-31)
Obesity sometimes seems protective in disease. This obesity paradox is predominantly described in reports from the Western Hemisphere during acute illnesses. Since adipose triglyceride composition corresponds to long-term dietary patterns, we performed a meta-analysis modeling the effect of obesity on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
75614-25MG04061832909288