Kluczowe dokumenty
E2377
Eriochrome® Black T
suitable for metal indicator
Synonim(y):
Mordant Black 11
About This Item
Polecane produkty
skład
Dye content, ≥60%
metody
titration: suitable
przydatność
suitable for metal indicator
ciąg SMILES
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
Klucz InChI
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?