Przejdź do
D9805
Fast Blue B Salt
Dye content ~95 %, Powder
Synonim(y):
o-Dianisidine bis(diazotized) zinc double salt, Azoic Diazo No. 48, DBB, Diazo Blue B, Naphthanil Diazo Blue B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H12N4O2Cl2 · ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.47
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-153-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1499067
Colour Index Number:
37235
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fast Blue B Salt, Dye content ~95 %
description
Technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to dark brown
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)-c2ccc([N+]#N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
GPPKNJIWDULNQH-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Fast Blue B has been used in the acid phosphatase test in Clostridium perfringens.
  • It has been used as a spraying agent in thin layer chromatography for the identification of separated components.
  • It has also been used for the determination of the lipase activity.
Biochem/physiol Actions
Fast blue B is used for the determination of acetylcholinesterase activity. Acetylcholinesterase converts 1-naphthyl acetate to 1-naphthol, which reacts with fast blue B to form a purple-coloured diazonium dye. Similarly, fast blue B is also used for α- and β-glucosidase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0500F0125F0750
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
yellow to dark brown
color
-
color
-
color
red-brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Self-react. C
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
C N Kennett et al.
Journal of clinical periodontology, 24(6), 424-431 (1997-06-01)
Gingival crevicular fluid (GCF) was collected from chronic periodontitis patients using plastic micropipettes and coverslip smears stained with antibodies for leukocyte markers and Toluidine Blue for mast cells. The smears consisted of 70-80% granulocytes, 10-20% monocytes/macrophages, 5% mast cells and
Overcoming the bell-shaped dose-response of cannabidiol by using Cannabis extract enriched in cannabidiol.
Gallily R, et al.
Pharmacology & Pharmacy, 6, 75-75 (2015)
Dong Ho Kang et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-18)
In this study, composite anion exchange membranes (AEMs) were synthesized by cross-linking poly(phenylene oxide) (PPO) with cellulose functionalized by 1,4-diazabicyclo[2.2.2]-octane (DABCO) or di-guanidine (DG). The structural and morphological characteristics of the synthesized AEMs were characterized by FTIR, 1H-NMR, SEM, TEM
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9805-100G04061838446015
D9805-10G04061835347582