Przejdź do
201545
Fast Blue RR
Synonim(y):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxyaniline, Azoic Diazo No. 24
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37155
NACRES:
NA.47
EC Number:
228-441-6
MDL number:
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>96.5% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mp
165-168 °C (lit.)
λmax
323 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OC)cc1N
InChI
1S/C15H16N2O3/c1-19-13-9-12(14(20-2)8-11(13)16)17-15(18)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
DDRCIGNRLHTTIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Fast Blue RR has been used to detect alkaline phosphatase activity.
Biochem/physiol Actions
Fast blue RR is mainly used in histological stainings. It binds to the reaction product of alkaline phosphatase and precipitates it as an insoluble compound. The sites of alkaline phosphatase activity appear black. Fast blue RR is also used for the detection of esterase activity. It couples with naphthol (released from naphthol acetate) and forms an insoluble azo-dye which appears red/blue.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
201286F0125F0500
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystalline
assay
>96.5% (HPLC)
assay
>96% (TLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
mp
165-168 °C (lit.)
mp
102-105 °C (lit.)
mp
98-100 °C
mp
-
λmax
323 nm
λmax
226 nm
λmax
-
λmax
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)