Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
120 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
feature
hotstart
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| feature hotstart | feature Direct PCR | feature - | feature Direct PCR |
| color colorless | color - | color - | color - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?