Merck
C4109
Sigma-Aldrich
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester
Solid
Synonim(y):
6-JOE SE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H17Cl2NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester,
Próba
80-99%
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
602.34
kolor
red
rozpuszczalność
water: slightly soluble
λmaks.
(78,000 at 521 nm in 50 mmol phosphate buffer, pH 12)
fluorescencja
λem 548 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc2c(Oc3c(Cl)c(O)c(OC)cc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c(Cl)c1O
InChI
1S/C27H17Cl2NO11/c1-37-15-8-13-23(19(28)21(15)33)39-24-14(9-16(38-2)22(34)20(24)29)27(13)12-7-10(3-4-11(12)26(36)40-27)25(35)41-30-17(31)5-6-18(30)32/h3-4,7-9,33-34H,5-6H2,1-2H3
Klucz InChI
UUVBVONAGUSCCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A traditional fluorophore used in automated DNA sequencing. Characterized by an intermediate-wavelength spectra, high quantum yield, and low pH sensitivity in the physiological range.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)