Przejdź do
F7250
Fluorescein isothiocyanate isomer I
≥90% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
FITC, Fluorescein 5-isothiocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-042-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1407295
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluorescein isothiocyanate isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange to dark orange
mp
>360 °C (lit.)
solubility
acetone: 1 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
suitability
suitable for protein labeling
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is yellow-orange in color with an absorption maximum at 495nm. Upon excitation, it emits a yellow-green color with an emission maximum at 525nm.
It is widely used to attach a fluorescent label to proteins via the amine group. The isothiocyanate group reacts with amino terminal and primary amines in proteins. It has been used for the labeling of proteins including antibodies and lectins.
Fluorescein isothiocyanate isomer I has been proposed as a contact sensitizer.
Application
Reagent for the FITC labeling of proteins; Microsequencing of proteins and peptides (HPLC)
Reagent for the FITC labeling of proteins; microsequencing of proteins and peptides (HPLC)
Biological applications include use as a fluorescent labeling reagent for proteins, a fluorescent reagent for protein tracing, and a reagent in the fluorescent antibody technique for the rapid identification of pathogens. It may be employed as the derivatization reagent for amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxymethamphetamine and P-phenylethylamine in human urine during their capillary electrophoretic (CE) determination. It may be used for the preparation of fluorescent antibodies. It was employed for in vitro sensitization studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4274F365146950
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for protein labeling
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
orange to dark orange
color
yellow to very dark yellow
color
yellow to orange
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
acetone: 1 mg/mL
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to very slightly hazy
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Are cell membranes of living cells permeable for FITC?
    1 answer
    1. FITC is not membrane permeable in healthy cells, it binds to surface proteins. Conjugates such as FITC-Dextran is an example of a more cell-permeable option.
      Helpful?
  2. How stable is FITC Isomer 1 (e.g., Product No. F7250) once conjugated to an antibody?
    1 answer
    1. FITC can photo bleach fairly rapidly. The prepared solution should be stored in a dark container and protected from light. When viewing the antibody staining under a microscope, it is advisable to use subdued fluorescent light when possible. If the fluorescent light stays at one position for too long, photo bleaching is noticeable.
      Helpful?
  3. After the FITC (e.g., Product No. F7250) is conjugated to the protein, what is the solution stability of the conjugated protein?
    1 answer
    1. The stability of the conjugated protein will be essentially the stability of the unconjugated protein.  Some conjugated proteins might be stable when stored at -20°C and other conjugated proteins will have better solution stability at 2-8°C  If the protein concentration is too low, this also has a negative effect upon the stability of the conjugated protein.
      Helpful?
  4. Is the intensity of FITC (e.g., Product No. F7250) pH dependent?
    1 answer
    1. Yes; many articles have reported the pH dependence of the fluorescence of fluorescein derivatives. See the following references: Archives Biochem. Biophys., 133, 263 (1969); J. Immunol., 95, 1165 (1966); Archives Biochem. Biophys., 73, 1 (1958); Standard test for labeling efficiency of FITC with BSA: NCCLS Approved Standard: ASM-1, 2nd ed., June, 1975; Characterization of FITC-dyes by IR and TLC: Analytical Biochem., 29, 526 (1969); Fluorescent labeling of proteins: Proc. Nat. Acad. Sci.,  72, 459 (1975); Amer. J. Pathol., 34, 1081 (1958); Fluorescent labeling of a lectin: Meth. Enzymol., 81, 65 (1982).
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is Product No. F7250, Fluorescein isothiocyanate isomer I, pharmaceutical grade?
    1 answer
    1. No. The product is considered suitable for research use only.