Przejdź do
21965
5(6)-Carboxy-X-rhodamine
BioReagent, suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H30N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
mp
≥250 °C (lit.)
fluorescence
λex 570 nm; λem ~595 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4cc5CCCN6CCCc(c4Oc7c8CCCN9CCCc(cc37)c89)c56.OC(=O)c%10ccc%11C(=O)OC%12(c%13cc%14CCCN%15CCCc(c%13Oc%16c%17CCCN%18CCCc(cc%12%16)c%17%18)c%14%15)c%11c%10
InChI
1S/2C33H30N2O5/c36-31(37)20-9-10-24-23(15-20)32(38)40-33(24)25-16-18-5-1-11-34-13-3-7-21(27(18)34)29(25)39-30-22-8-4-14-35-12-2-6-19(28(22)35)17-26(30)33;36-31(37)20-9-10-21-24(17-20)33(40-32(21)38)25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(27(18)34)29(25)39-30-23-8-4-14-35-12-2-6-19(28(23)35)16-26(30)33/h2*9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H,36,37)
InChI key
KLNOCCPJAOCRHF-UHFFFAOYSA-N
Application
5(6)-Carboxy-X-rhodamine may be used as a fluorescent dye in nucleic acid analytical research applications.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
partially soluble in methanol, 0.1 M Tris pH 8.0
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4196911534378910252433
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 570 nm; λem ~595 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
mp
≥250 °C (lit.)
mp
-
mp
~0 °C
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)