Merck
C5070
CHAPS hydrate
BioXtra, ≥98% (TLC)
Synonim(y):
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58N2O7S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter, <0.04% DMF
ign. residue
≤0.1%
mp
157 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
CHAPS is a non-denaturing, zwitterionic sulfobetaine detergent. It is mild and solubilizes membrane proteins and receptors. It is useful for breaking protein-protein interactions. It is a derivative of the naturally occurring bile salts. It has small micellar molecular weight (6,150) and high critical micellar concentration (6 - 10 mM) allowing it to be removed from samples by dialysis.
Application
  • 10mM CHAPS detergent has been used in the process of ion-exchange chromatography for improved purification.
  • 0.5 w/v of CHAPS is a component of high salt buffer in protein purification alongside HEPES, NaCl and EDTA.
  • HEPES buffer has been used as lysis buffer in immunoprecipitation, supplemented with 1% CHAPS.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)