Merck
850501P
Avanti
CHAPSO
Avanti Research - A Croda Brand 850501P, powder
Synonim(y):
3-[(3-chloramidopropylo)dimetyloammonio]-2-hydroksy-1-propanosulfonian
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58N2O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.88
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>98% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
630.88 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850501P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850501P
metody
protein quantification: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CC(O)CS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Klucz InChI
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Opis ogólny
3-(cholamidopropylo)(dimetyloammonio)-2-hydroksy-1-propanosulfonian (CHAPSO) jest detergentem i analogiem soli żółciowych.
Unikalny detergent o wysokim CMC, który solubilizuje białka związane z błoną w ich natywnym stanie. Zdolny do rozpuszczania receptora opiatowego do stanu wykazującego odwracalne wiązanie opiatów. Ma wyższą rozpuszczalność niż CHAPS ze względu na bardziej polarną grupę czołową. Średnia MW miceli: 7000 Liczba agregacji: 11
Zastosowanie
3-(cholamidopropylo)(dimetyloammonio)-2-hydroksy-1-propanosulfonian (CHAPSO) może być stosowany w preparacie bicelle do rekonstytucji receptora β2-adrenergicznego.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850501P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Konstantin E Komolov et al.
Cell, 169(3), 407-421 (2017-04-22)
The phosphorylation of agonist-occupied G-protein-coupled receptors (GPCRs) by GPCR kinases (GRKs) functions to turn off G-protein signaling and turn on arrestin-mediated signaling. While a structural understanding of GPCR/G-protein and GPCR/arrestin complexes has emerged in recent years, the molecular architecture of
W F Simonds et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 77(8), 4623-4627 (1980-08-01)
Receptors that reversibly bind opiates and opioid peptides have been solubilized from brain and neuroblastoma-glioma hybrid cell NG108-15 membranes. Active receptors are specifically solubilized with a new type of detergent 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, which is a zwitterionic derivative of cholic acid. The
Yasser Qutub et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(13), 4529-4535 (2010-03-20)
To address the interactions of hemin with phospholipid bilayers, we introduce hemin to a solution of dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC), a long chain phospholipid, and 3-(cholamidopropyl)(dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulfonate (CHAPSO), a detergent, in which vesicles form at around 37 degrees C. We show that vesicles