Merck
C2460000
Clozapine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
Wybierz wielkość
60 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clozapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Klucz InChI
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Klozapina EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bianca A Silva et al.
Nature neuroscience, 16(12), 1731-1733 (2013-11-12)
The neural circuits mediating fear to naturalistic threats are poorly understood. We found that functionally independent populations of neurons in the ventromedial hypothalamus (VMH), a region that has been implicated in feeding, sex and aggression, are essential for predator and
Gary Remington et al.
Psychopharmacology, 225(3), 505-518 (2012-11-28)
Clozapine levels are advocated in the monitoring of patients on this drug and have now been used for a number of years. A safety-related threshold has also been proposed, as well as therapeutic lower and upper thresholds. While there has
Chun-Hsin Chen et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(5), e424-e430 (2013-06-14)
Many studies have shown that metformin can decrease body weight and improve metabolic abnormalities in patients with schizophrenia. Whether or not the beneficial effects can be sustained after discontinuation of metformin needs to be evaluated. We conducted a 24-week randomized
Shalini Jain et al.
The Journal of clinical investigation, 123(4), 1750-1762 (2013-03-13)
Type 2 diabetes (T2D) has emerged as a major threat to human health in most parts of the world. Therapeutic strategies aimed at improving pancreatic β cell function are predicted to prove beneficial for the treatment of T2D. In the
Roland Bock et al.
Nature neuroscience, 16(5), 632-638 (2013-04-02)
A hallmark of addiction is the loss of control over drug intake, which is seen in only a fraction of those exposed to stimulant drugs such as cocaine. The cellular mechanisms underlying vulnerability or resistance to compulsive drug use remain