Przejdź do
O1141
Olanzapine
≥98% (HPLC), 5-HT2 serotonin and D1/D2 dopamine receptor antagonist, powder
Synonim(y):
LY-170053, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)- 10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1411,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7655141
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Olanzapine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >15 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
InChI key
KVWDHTXUZHCGIO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Olanzapine is a 5-HT2 serotonin and D1/D2 dopamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP10601478301PHR1825
Olanzapine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1060
Olanzapine
Olanzapine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478301
Olanzapine
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olanzapine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)