Merck
Y0000758
Clozapine for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Clozapine, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
Wybierz wielkość
0.41 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.41 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clozapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Klucz InChI
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Clozapine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chun-Hsin Chen et al.
The Journal of clinical psychiatry, 74(5), e424-e430 (2013-06-14)
Many studies have shown that metformin can decrease body weight and improve metabolic abnormalities in patients with schizophrenia. Whether or not the beneficial effects can be sustained after discontinuation of metformin needs to be evaluated. We conducted a 24-week randomized
Bianca A Silva et al.
Nature neuroscience, 16(12), 1731-1733 (2013-11-12)
The neural circuits mediating fear to naturalistic threats are poorly understood. We found that functionally independent populations of neurons in the ventromedial hypothalamus (VMH), a region that has been implicated in feeding, sex and aggression, are essential for predator and
A Merenlender-Wagner et al.
Molecular psychiatry, 20(1), 126-132 (2013-12-25)
Autophagy is a process preserving the balance between synthesis, degradation and recycling of cellular components and is therefore essential for neuronal survival and function. Several key proteins govern the autophagy pathway including beclin1 and microtubule associated protein 1 light chain
Rasmus Røge et al.
Schizophrenia research, 140(1-3), 204-213 (2012-07-27)
Clozapine remains the drug of choice for treatment resistant schizophrenia, but is associated with potentially life threatening side effects, including agranulocytosis and myocarditis. Immunological mechanisms may be involved in the development of these side effects or in the unique antipsychotic
Adam P Hill et al.
Molecular pharmacology, 85(5), 769-776 (2014-03-04)
The Kv11.1 potassium channel is the molecular target for the majority of drugs implicated in acquired long QT syndrome, the most common cause of drug-induced sudden cardiac death, and a common reason for drug restriction or withdrawal from the market.