Merck
C6305
Clozapine
≥98% (TLC), powder, D₄-dopamine receptor antagonist
Synonim(y):
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
Wybierz wielkość
C6305-25MG
815,00 zł
C6305-100MG
1500,00 zł
C6305-1G
9480,00 zł
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Clozapine,
form
powder
Quality Level
solubility
ethanol: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 30 mg/mL, DMSO: 4.8 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
PHR36551142107C-059
Clozapine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1142107
Clozapine
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 4.8 mg/mL, 0.1 M HCl: 30 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HRH4(59340), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR6(3362), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), UGT1A4(54657)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Chrm1(25229), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Hrh1(24448), Htr1a(24473), Htr1b(25075), Htr2a(29595), Htr2b(29581), Htr2c(25187), Htr3a(79246), Htr7(65032), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
Biochem/physiol Actions
Atypical antipsychotic compound. Selective antagonist for D4-dopamine receptor. Antagonist at 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6, and 5-HT7 serotonin receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P B Bergqvist et al.
Psychopharmacology, 143(1), 89-96 (1999-05-05)
Low doses of the atypical antipsychotic drug risperidone are effective in patients with obsessive compulsive disorder (OCD) not responding to serotonin (5-HT) reuptake inhibitors, although higher doses have been reported to induce OCD symptoms in psychotic patients. Since such atypical
Valerio Zerbi et al.
Neuron, 103(4), 702-718 (2019-06-23)
The locus coeruleus (LC) supplies norepinephrine (NE) to the entire forebrain and regulates many fundamental brain functions. Studies in humans have suggested that strong LC activation might shift network connectivity to favor salience processing. To causally test this hypothesis, we
Chunyang Dong et al.
Cell, 184(10), 2779-2792 (2021-04-30)
Ligands can induce G protein-coupled receptors (GPCRs) to adopt a myriad of conformations, many of which play critical roles in determining the activation of specific signaling cascades associated with distinct functional and behavioral consequences. For example, the 5-hydroxytryptamine 2A receptor
Tarek K Rajji et al.
The American journal of psychiatry, 172(6), 579-585 (2015-04-11)
Clozapine's potent antagonism of muscarinic M1 receptors is thought to worsen working memory deficits associated with schizophrenia. In contrast, its major metabolite, N-desmethylclozapine (NDMC), is thought to enhance working memory via its M1 receptor agonist activity. The authors hypothesized that
Owen Randlett et al.
Current biology : CB, 29(8), 1337-1345 (2019-04-09)
Habituation is a simple form of learning where animals learn to reduce their responses to repeated innocuous stimuli [1]. Habituation is thought to occur via at least two temporally and molecularly distinct mechanisms, which lead to short-term memories that last