Przejdź do
B8879
Benzethonium chloride
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, Phemerol chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.08
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-479-9
Beilstein/REAXYS Number:
3898548
MDL number:
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
448.08 g/mol
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
microbiology (topical antiseptic)
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
General description
The benzethonium chloride is a well characterized skin irritant and rare sensitizer. [1]
Application
Benzethonium chloride has been used in a study to assess the minimum inhibitory concentrations of meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates from Malaysia. [2] It has also been used in a study to prepare biocomposite films from sodium alginate and modified clay. [3]
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53751PHR14251051500
form
powder
form
(Powder, Colorless or White)
form
-
form
powder
assay
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
application(s)
microbiology (topical antiseptic)
application(s)
(Pharmaceuticals/personal care)
(Pharmaceuticals/personal care)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzethonium chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?