Przejdź do
52340
Hexadecylpyridinium bromide
≥97.0%, suitable for titration
Synonim(y):
Cetylpyridinium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
205-428-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3778948
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexadecylpyridinium bromide, ≥97.0%
description
cationic
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
mol wt
384.44 g/mol
technique(s)
titration: suitable
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DVBJBNKEBPCGSY-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecylpyridinium bromide (HDPB) is a cationic surfactant with quaternary nitrogen located in the aromatic heterocyclic ring of the headgroup and a hydrocarbon tail consisting of 16 carbons. It has application in the polymerization reaction as well as in the extraction and preconcentration of ionic species.
Application
Hexadecylpyridinium bromide can be used as a cationic surfactant to:
  • Prepare a polyfluorate salt.
  • Inhibit the corrosion of mild steel in acidic media.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
441655237052367
description
≥97.0%
description
≥98.0% (AT)
description
≥96.0% (AT)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur
assay
≥97.0%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mol wt
384.44 g/mol
mol wt
322.37 g/mol
mol wt
364.45 g/mol
mol wt
average mol wt 62,000
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)